SML1022
AS1949490
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N-[(1S)-1-phenylethyl]- 2-thiophenecarboxamide, AS 1949490
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(c(cc1)OCc3ccc(cc3)Cl)C(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
InChI
1S/C20H18ClNO2S/c1-14(16-5-3-2-4-6-16)22-20(23)19-18(11-12-25-19)24-13-15-7-9-17(21)10-8-15/h2-12,14H,13H2,1H3,(H,22,23)/t14-/m0/s1
chave InChI
RFZPGNRLOKVZJY-AWEZNQCLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)