SML0876
Filastatin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3-Chloro-4-methylphenyl)[4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]-methanone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])C
InChI
1S/C18H18ClN3O3/c1-13-2-3-14(12-17(13)19)18(23)21-10-8-20(9-11-21)15-4-6-16(7-5-15)22(24)25/h2-7,12H,8-11H2,1H3
chave InChI
PNECWWUOUHGWQG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.