SML0808
JIB-04
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-N-(5-Chloro-pyridin-2-yl)-N′-(phenyl-pyridin-2-yl-methylene)-hydrazine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H13ClN4/c18-14-9-10-16(20-12-14)21-22-17(13-6-2-1-3-7-13)15-8-4-5-11-19-15/h1-12H,(H,20,21)/b22-17+
chave InChI
YHHFKWKMXWRVTJ-OQKWZONESA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3