SML0670
Leonurine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Guanidino-1-butanol syringate, 4-Guanidinobutyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate, SCM-198
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H21N3O5/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17)
chave InChI
WNGSUWLDMZFYNZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3