Documentos Principais
PHL80786
Jaceosidin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxy 3′,6-dimethoxyflavone, 4′-Demethyleupatilin, 6-Hydroxyluteolin 3′,6-dimethyl ether, 6-Methoxyluteolin 3′-methyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14O7
Número CAS:
Peso molecular:
330.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1c2c(c(c(c(c2)O)OC)O)C(=O)C=C1c3cc(c(cc3)O)OC
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-13-5-8(3-4-9(13)18)12-6-10(19)15-14(24-12)7-11(20)17(23-2)16(15)21/h3-7,18,20-21H,1-2H3
chave InChI
GLAAQZFBFGEBPS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)