SML0608
A-412997 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3-Methylphenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperidineacetamide dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C19H23N3O.2ClH/c1-15-5-4-6-17(13-15)21-19(23)14-22-11-8-16(9-12-22)18-7-2-3-10-20-18;;/h2-7,10,13,16H,8-9,11-12,14H2,1H3,(H,21,23);2*1H
chave InChI
KIGNSSHMCNBHQX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.