SML0597
Daurisoline
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-Daurisoline, (1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[[4-hydroxy-3-[4-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]phenoxy]phenyl]methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol, (R,R)-Daurisoline, O7-Demethyldauricine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@@H](c6c(cc(c(c6)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)Oc3c(ccc(c3)C[C@H]4N(CCc5c4cc(c(c5)OC)O)C)O)C
InChI
1S/C37H42N2O6/c1-38-15-13-26-20-36(43-4)37(44-5)22-29(26)30(38)16-23-6-9-27(10-7-23)45-35-18-24(8-11-32(35)40)17-31-28-21-33(41)34(42-3)19-25(28)12-14-39(31)2/h6-11,18-22,30-31,40-41H,12-17H2,1-5H3/t30-,31-/m1/s1
chave InChI
BURJAQFYNVMZDV-FIRIVFDPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)