Documentos Principais
SML0581
Sigma-Aldrich
SR 58894A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(2-Allylphenoxy)-1-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydro-naphth-1-ylamino]-(2 S)-2-propanol hydrochloride, SR58894A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H27NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
373.92
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -19 to -25°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent, selective antagonist of β-adrenergic receptor.
SR58894A is a potent and selective antagonist of β3-adrenergic receptor.
SR 58894A is also known as (3-(2-allylphenoxy)-1-[(1 S)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-ylamino]-(2 S)-2-propanol hydrochloride, Kissei). It has the ability to antagonize relaxation, stimulated by isoprenaline.
Características e benefícios
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pharmacological characterization of beta-adrenoceptor subtypes mediating relaxation in porcine isolated ureteral smooth muscle
Wanajo I et al.
The Journal of Urology, 172(3), 1155-1159 (2004)