SML0542
SR 27417
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Faropafant, N,N-Dimethyl-N′-(3-pyridinylmethyl)-N′-[4-[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-2-thiazolyl]-1,2-ethanediamine, N1,N1-Dimethyl-N2-(3-pyridinylmethyl)-N2-[4-[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-2-thiazolyl]-1,2-ethanediamine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(-c2csc(n2)N(CCN(C)C)Cc3cccnc3)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C28H40N4S/c1-19(2)23-14-24(20(3)4)27(25(15-23)21(5)6)26-18-33-28(30-26)32(13-12-31(7)8)17-22-10-9-11-29-16-22/h9-11,14-16,18-21H,12-13,17H2,1-8H3
chave InChI
VVBFISAUNSXQGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)