B4272
Bombesin acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
pGlu-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]4CCC(=O)N4)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C71H110N24O18S/c1-34(2)24-47(92-62(105)43(14-11-22-79-71(76)77)89-64(107)45(15-18-52(72)96)90-63(106)44-17-20-55(99)85-44)61(104)81-31-56(100)87-51(28-54(74)98)69(112)91-46(16-19-53(73)97)65(108)94-49(26-38-29-80-41-13-10-9-12-40(38)41)66(109)84-37(7)60(103)95-58(36(5)6)70(113)82-32-57(101)86-50(27-39-30-78-33-83-39)68(111)93-48(25-35(3)4)67(110)88-42(59(75)102)21-23-114-8/h9-10,12-13,29-30,33-37,42-51,58,80H,11,14-28,31-32H2,1-8H3,(H2,72,96)(H2,73,97)(H2,74,98)(H2,75,102)(H,78,83)(H,81,104)(H,82,113)(H,84,109)(H,85,99)(H,86,101)(H,87,100)(H,88,110)(H,89,107)(H,90,106)(H,91,112)(H,92,105)(H,93,111)(H,94,108)(H,95,103)(H4,76,77,79)/t37-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,58-/m0/s1
chave InChI
QXZBMSIDSOZZHK-DOPDSADYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRPR(2925)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3