SML0499
NCTT-956
≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
N-[(8-Hydroxy-5-nitro-7-quinolinyl)-2-thienylmethyl]-propanamide
Ensaio
≥97% (NMR)
forma
powder
cor
light orange to dark orange
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)NC(c1cccs1)c2cc([N+]([O-])=O)c3cccnc3c2O
InChI
1S/C17H15N3O4S/c1-2-14(21)19-15(13-6-4-8-25-13)11-9-12(20(23)24)10-5-3-7-18-16(10)17(11)22/h3-9,15,22H,2H2,1H3,(H,19,21)
chave InChI
DEXNORPUTBBNSC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3