Documentos Principais
SML0494
Sigma-Aldrich
VU0361737
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CID-44191096, ML128, N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
262.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
film
cor
white
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(NC(=O)c2ccccn2)ccc1Cl
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-18-12-8-9(5-6-10(12)14)16-13(17)11-4-2-3-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,16,17)
chave InChI
ARYUXFNGXHNNDM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM) with greater than 50 fold selectivity over other mGluR subtypes. The EC50 values for human and rat mGlu4 are 240 and 110 nM, respectively, compared to greater than 10 mM for all other mGluRs.
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM).
Características e benefícios
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.