SML0453
TBPB
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(1′-(2-Methylbenzyl)-1,4′-bipiperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1CN2CCC(CC2)N3CCC(CC3)N4C(=O)Nc5ccccc45
InChI
1S/C25H32N4O/c1-19-6-2-3-7-20(19)18-27-14-10-21(11-15-27)28-16-12-22(13-17-28)29-24-9-5-4-8-23(24)26-25(29)30/h2-9,21-22H,10-18H2,1H3,(H,26,30)
chave InChI
CWPKTBMRVATCBL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Muscarinic acetylcholine receptors are G protein-coupled receptors (GPCRs) and mediate acetylcholine actions in the CNS and non-nervous tissues. Learn more about acetylcholine receptors and their role in cell signaling.