SML0437
Oxandrolone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
17β-Hydroxy-17α-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one, 8075CB, NSC 67068, Oxandren, Provitar, SC 11585, Vasorome
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -19 to -26°, c = 1 (CDCl3)
controle de medicamentos
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
QSLJIVKCVHQPLV-PEMPUTJUSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)