SML0301
Hymeglusin
from Fusarium sp., ≥98% (HPLC), powder, HMG-CoA synthase inhibitor
Sinônimo(s):
(2E, 4E, 7R)-11-[(2R,3R)-3-(Hydroxymethyl)-4-oxooxetan-2-yl]-3,5,7-trimethylundeca-2,4-dienoic acid, Antibiotic 1233A, F-244, L-659,699
About This Item
Produtos recomendados
product name
Hymeglusin, ≥98% (HPLC), from Fusarium sp.
fonte biológica
Fusarium sp.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: soluble
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H28O5/c1-12(8-13(2)9-14(3)10-17(20)21)6-4-5-7-16-15(11-19)18(22)23-16/h9-10,12,15-16,19H,4-8,11H2,1-3H3,(H,20,21)/b13-9+,14-10+/t12-,15-,16-/m1/s1
chave InChI
ODCZJZWSXPVLAW-KXCGKLMDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3