SML0128
M30 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[N-methyl-N-propargylaminomethyl]-8-hydroxyquinoline dihydrochloride, M-30 dihydrochloride, VAR10300 dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
green-yellow
solubilidade
DMSO, heptane and xylene: ≥21 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CN(CC#C)Cc1ccc(O)c2ncccc12
InChI
1S/C14H14N2O.2ClH/c1-3-9-16(2)10-11-6-7-13(17)14-12(11)5-4-8-15-14;;/h1,4-8,17H,9-10H2,2H3;2*1H
chave InChI
XJNICPXVRPOSSO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.