Ensaio
97%
forma
powder
pf
143-145 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NNCc1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
chave InChI
MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?