SML0083
GSK 1059615 sodium salt hydrate
Sinônimo(s):
(5Z)-5-[[4-(4-pyridinyl)-6-quinolinyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione sodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
H2O: ≥8 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].O=C1[N-]C(=O)C(\S1)=C\c2ccc3nccc(-c4ccncc4)c3c2
InChI
1S/C18H11N3O2S.Na.H2O/c22-17-16(24-18(23)21-17)10-11-1-2-15-14(9-11)13(5-8-20-15)12-3-6-19-7-4-12;;/h1-10H,(H,21,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/b16-10-;;
chave InChI
KKSRFFGUIONCPS-FLPKAINGSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology