MAB5628
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal,
Sinônimo(s):
GFAP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Nota de análise
Positive: Neural tissue or astrocyte culture
Negative: Non-neural tissue or neuronal culture
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2