SML0039
Armodafinil
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-Modafinil; 2-[(R)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]-acetamide, CEP 10952, CRL 40982, Nuvigil
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -15 to -20° in methanol (C=1)
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥16 mg/mL
originador
Teva
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)/t19-/m1/s1
chave InChI
YFGHCGITMMYXAQ-LJQANCHMSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A3(6531)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)