N-100
Norchlordiazepoxide solution
1.0 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (80:20)(v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (80:20)(v/v))
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC2=C(N=C(N)C[N+]([O-])=C2C3=CC=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)19(20)9-14(17)18-13/h1-8H,9H2,(H2,17,18)
chave InChI
LNLMGKOHYYEWMY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)