N151
Nisoxetine hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-γ-(2-Methoxyphenoxy)-N-methyl-benzenepropanamine hydrochloride, LY-94,939
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CNCCC(Oc1ccccc1OC)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18-13-12-15(14-8-4-3-5-9-14)20-17-11-7-6-10-16(17)19-2;/h3-11,15,18H,12-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
LCEURBZEQJZUPV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?