SML0005
Cerivastatin sodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid sodium salt hydrate, Rivastatin hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +18 to +26° in ethanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥5 mg/mL
originador
Bayer
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].COCc1c(nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)c1-c2ccc(F)cc2)C(C)C
InChI
1S/C26H34FNO5.Na.H2O/c1-15(2)25-21(11-10-19(29)12-20(30)13-23(31)32)24(17-6-8-18(27)9-7-17)22(14-33-5)26(28-25)16(3)4;;/h6-11,15-16,19-20,29-30H,12-14H2,1-5H3,(H,31,32);;1H2/q;+1;/p-1/b11-10+;;/t19-,20-;;/m1../s1
chave InChI
NJHMEKXCHXHQPP-PZLZTSNUSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Randomized controlled clinical studies have suggested 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors (statins) are effective in both primary and secondary prevention of cardiovascular disease (CVD) events.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research