Documentos Principais
574619
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromohydroquinone
97%
Sinônimo(s):
1,4-Dibromo-2,5-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-Dibromo-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-hydroquinone
About This Item
Fórmula linear:
(Br)2C6H2(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
267.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
pf
191-194 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
chave InChI
VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)