Key Documents
528943
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methoxyphenol
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
142.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
pb
195 °C (lit.)
densidade
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Fluoro-2-methoxyphenol is a fluorinated methoxy-substituted catechol analog.
Aplicação
4-Fluoro-2-methoxyphenol may be used in the synthesis of:
  • 4-halo-masked o-benzoquinones (MOBs)
  • fluorinated masked o-benzoquinone
  • poly(4-fluoro-2-methoxyphenol)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
214.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter