SMB01066
Rosiridin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
(-)-Rosiridin, (S)-Rosiridol 1-O-β-D-glucopyranoside, 6′-O-Deacetylrosiridoside C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
332.39
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC\C=C(\C(O)CC=C(C)C)/C
InChI
1S/C16H28O7/c1-9(2)4-5-11(18)10(3)6-7-22-16-15(21)14(20)13(19)12(8-17)23-16/h4,6,11-21H,5,7-8H2,1-3H3/b10-6+/t11?,12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
chave InChI
PBPYEEMQIFDGSQ-MIYBPCGNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)