SMB01062
Viscidulin I
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
2-(2,6-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, 5,7,2′,6′-Tetrahydroxyflavonol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
302.24
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3c(cccc3O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-4-9(19)12-10(5-6)22-15(14(21)13(12)20)11-7(17)2-1-3-8(11)18/h1-5,16-19,21H
chave InChI
NULZZCUABWZIRV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)