SMB01033
Bis(methylthio)gliotoxin (FR-49175)
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Bisdethiobis(methylthio)gliotoxin, S,S-Dimethyl gliotoxin, dimethylgliotoxin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
natural
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
356.46
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S([C@]21N([C@@H]3[C@H](C=CC=C3C2)O)C(=O)[C@](N(C1=O)C)(SC)CO)C
InChI
1S/C15H20N2O4S2/c1-16-12(20)14(22-2)7-9-5-4-6-10(19)11(9)17(14)13(21)15(16,8-18)23-3/h4-6,10-11,18-19H,7-8H2,1-3H3/t10-,11-,14+,15+/m0/s1
chave InChI
OVBAGMZLGLXSBN-UOVKNHIHSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)