Key Documents
SMB00572
Sigma-Aldrich
2H-1-Benzopyran-2-one, 3,8-trihydroxy
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O5
Número CAS:
Peso molecular:
194.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC1=C2C=CC=C1O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H6O5/c10-5-3-1-2-4-6(11)7(12)9(13)14-8(4)5/h1-3,10-12H
chave InChI
OJIYXYUCRVFSRV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3