Documentos Principais
PHL80017
Coumarin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
383644
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 47 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
flakes
fabricante/nome comercial
PhytoLab
p.e.
298 °C (lit.)
pf
68-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
chave InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma hedera humulus melissa mentha salvia sambucus zingiber
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
323.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
162 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)