Documentos Principais
SMB00569
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-4-prenyloxychalcone
≥85% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
LMPK12120217
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
324.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥85% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(C=C(C=C1)O)O)/C=C/C2=CC=C(OCC=C(C)C)C=C2
InChI
1S/C20H20O4/c1-14(2)11-12-24-17-7-3-15(4-8-17)5-10-19(22)18-9-6-16(21)13-20(18)23/h3-11,13,21,23H,12H2,1-2H3/b10-5+
chave InChI
VVSZRCIUFBADJQ-BJMVGYQFSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)