Documentos Principais
SMB00537
Sigma-Aldrich
Farnesiferol A
≥85% (NMR)
Sinônimo(s):
7-[[(1S,4aS,6R,8aR)-6-hydroxy-5,5,8a-trimethyl-2-methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]methoxy]chromen-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
382.49
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥85% (NMR)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1C(C)(C)[C@]2([H])[C@@]([C@@H](COC3=CC=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)C(CC2)=C)(C)CC1
InChI
1S/C24H30O4/c1-15-5-9-20-23(2,3)21(25)11-12-24(20,4)18(15)14-27-17-8-6-16-7-10-22(26)28-19(16)13-17/h6-8,10,13,18,20-21,25H,1,5,9,11-12,14H2,2-4H3/t18-,20+,21+,24-/m0/s1
chave InChI
FCWYNTDTQPCVPG-WTMJVXIESA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)