Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H]2OC(=O)C=C[C@@H]2O[C@@H]1c3ccccc3
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-7-6-9-13(17-10)11(15)12(16-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,9,11-13,15H/t9-,11+,12+,13+/m0/s1
chave InChI
ZKIRVBNLJKGIEM-WKSBVSIWSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)