58924
(−)-Isolongifolene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1R)-2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.01.6]undec-5-ene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −138±2°, c = 1% in ethanol
índice de refração
n20/D 1.499
p.e.
255-256 °C
densidade
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC=C2C(C)(C)[C@H]3CC[C@@]12C3
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)8-5-6-12-14(3,4)11-7-9-15(12,13)10-11/h6,11H,5,7-10H2,1-4H3/t11-,15-/m0/s1
chave InChI
CQUAYTJDLQBXCQ-NHYWBVRUSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)