SMB00390
2-O-a-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic Acid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ascorbyl Glucoside, Ascorbic acid 2-glucoside
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
tissue processing: suitable
cor
white to off-white
pf
158-163 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(C1=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C12H18O11/c13-1-3(15)9-8(19)10(11(20)22-9)23-12-7(18)6(17)5(16)4(2-14)21-12/h3-7,9,12-19H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-,7+,9+,12+/m0/s1
chave InChI
MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?