Key Documents
SMB00232
Sigma-Aldrich
Clusiacitran A
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H24O4
Número CAS:
Peso molecular:
364.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)Oc2c3C4CC(C)(CCC14)Oc3cc(O)c2C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)15-9-10-23(3)12-14(15)18-17(26-23)11-16(24)19(21(18)27-22)20(25)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,11,14-15,24H,9-10,12H2,1-3H3
chave InChI
XUPOZHDUFRMVTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3