Documentos Principais
SMB00223
Sigma-Aldrich
10-isobutyryloxy-8,9-epoxythymol isobutyrate
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24O5
Número CAS:
Peso molecular:
320.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)OCC1(CO1)c2ccc(C)cc2OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C18H24O5/c1-11(2)16(19)21-9-18(10-22-18)14-7-6-13(5)8-15(14)23-17(20)12(3)4/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3
chave InChI
OLARKEMZPWGFJU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)