Key Documents
SMB00159
Sigma-Aldrich
6′-(p-Hydroxybenzoyl)mussaenosidic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H28O12
Número CAS:
Peso molecular:
496.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C23H28O12/c1-23(31)7-6-12-13(19(28)29)8-33-21(15(12)23)35-22-18(27)17(26)16(25)14(34-22)9-32-20(30)10-2-4-11(24)5-3-10/h2-5,8,12,14-18,21-22,24-27,31H,6-7,9H2,1H3,(H,28,29)/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,21+,22+,23+/m1/s1
chave InChI
IUXOFSAPFXGQID-KLZCBZFCSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3