Documentos Principais
SCP0262
Sigma-Aldrich
Z-Phe-Ala-OH
≥99% (TLC), powder
Sinônimo(s):
Z-Phe-Ala, N-Cbz-Phe-Ala, Z-L-phenylalanyl-L-alanine
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Número CAS:
Peso molecular:
370.40
Beilstein:
4210469
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Nome do produto
Z-Phe-Ala-OH,
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
peso molecular
370.41
solubilidade
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N2O5/c1-14(19(24)25)21-18(23)17(12-15-8-4-2-5-9-15)22-20(26)27-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t14-,17-/m0/s1
chave InChI
LEJTXQOVOPDGHS-YOEHRIQHSA-N
Aplicação
Cathepsin A substrate
Embalagem
pack of 5g and 25g
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)