Documentos Principais
SCP0106
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate, chromogenic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H39N7O10
Peso molecular:
621.64
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥75%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Val-Gln-Val-Asp-pNA
Aplicação
Ac-VQVD-pNa (Acetyl-Val-Gln-Val-Asp-p-nitroanilide) is used as a chromogenic caspase substrate.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bin Fang et al.
Journal of molecular biology, 360(3), 654-666 (2006-06-20)
The molecular basis for the substrate specificity of human caspase-3 has been investigated using peptide analog inhibitors and substrates that vary at the P2, P3, and P5 positions. Crystal structures were determined of caspase-3 complexes with the substrate analogs at