Key Documents
368067-M
Millipore
Granzyme B Substrate VIII, Colorimetric
A colorimetric substrate for granzyme B (kcat/Km = 6.6 x 10⁴ M⁻¹s⁻¹).
Sinônimo(s):
Granzyme B Substrate VIII, Colorimetric, Ac-IEPD- pNA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H38N6O11
Peso molecular:
634.63
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC(=O)C
Descrição geral
A colorimetric substrate for granzyme B (kcat/Km = 6.6 x 104 M-1s-1). Cleavage of pNA is monitored colorimetrically at ~405 nm (ε = 9,160 M-1cm-1).
A colorimetric substrate for granzyme B (kcat/Km = 66,600 M-1s-1). Cleavage of pNA is monitored as an increase in absorbance at ~405 nm (ε = 9,160 M-1cm-1).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Colorimetric substrate for granzyme B
kcat/Km = 6.6 x 104 M⁻¹ sec⁻¹ as substrate for granzyme B
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Ac-Ile-Glu-Pro-Asp-pNA
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Harris, J.L., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 27364.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1