Documentos Principais
368059-M
Millipore
Granzyme B Substrate II, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity.
Sinônimo(s):
Granzyme B Substrate II, Fluorogenic, Z-IETD-AFC, Caspase-8 Substrate II
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H42F3N5O13
Peso molecular:
821.75
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
fluorescência
λex ~400 nm
λem ~505 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A fluorogenic substrate for the detection of granzyme B. Reaction can be monitored visually or quantitatively by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Fluorogenic substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Ile-Glu-Thr-Asp-AFC
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Karahashi, H., and Amano, F. 2000. Biol. Pharm. Bull. 23, 140.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3