SCJ4600026
CF™ 568 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (TLC)
forma
solid
peso molecular
~836 g/mol
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinção)
100000 at 562 nm
razão de absorbância
A280/562 nm 0.08
fluorescência
λex 488,532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3