SCJ4600023
CF™ 568 amine
suitable for fluorescence
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
~756 g/mol
ε (coeficiente de extinção)
100000 at 562 nm
razão de absorbância
A280/562 nm (0.08)
fluorescência
λex 488,532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)