Key Documents
SBP3500901
Sigma-Aldrich
Anthrax Protective Antigen Blocking Peptide for SAB3500901
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
forma
liquid
reatividade de espécies
bacteria
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
14 amino acids near the carboxy terminus of Anthrax protective antigen.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500901.