Documentos Principais
720682
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methyl-1-propenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7BF3K
Peso molecular:
162.00
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
130-134 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].C\C(C)=C/[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3.K/c1-4(2)3-5(6,7)8;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
chave InChI
FUGVRKYJCWRXAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)