SBCT02
SB M CTRL
recombinant, expressed in human cells (expressed in proprietary human “M” cells)
Sinônimo(s):
Negative control membrane, recombinant, expressed in human cells (expressed in proprietary human “M” cells)
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in human cells (expressed in proprietary human “M” cells)
forma
liquid
concentração
5.0 mg/mL
cor
off-white
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2