Key Documents
DWKFDF136A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 500 mL , with +/-5mL tolerance
Sinônimo(s):
FDF136A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
round clear PMP flask
Características
class A tolerance
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon FDF136A
capacidade
500 mL , with +/-5mL tolerance
Aplicação
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características e benefícios
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)