SAE0004
Kynurenine 3-Monooxygenase, Pseudomonas fluorescens (strain 17400), Recombinant
Sinônimo(s):
KMO
Formulário
solution
Nível de qualidade
atividade específica
≥3 U/mg
peso molecular
50,712 Da
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Kynurenine 3-monooxygenase (KMO) is a flavoprotein aromatic hydroxylase (FAH) that catalyzes the hydroxylation of L-kynurenine (L-Kyn) to produce 3-hydroxykynurenine (3-OH-Kyn). This activity is central to tryptophan metabolism and also to the production of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in higher organisms. KMO contains flavin adenine dinucleotide (FAD) as a non-covalent, but tightly bound, co-factor at a 1:1 ratio of co-factor to protein.
Definição da unidade
1 unit will oxidize L-kynurenine at 1 mol/min at pH 7.0, 25°C.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)