SAB5801063
Rabbit Anti-Alpaca IgG2c HRP Alpaca Heavy chain only Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Sinônimo(s):
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
alpaca
recombinante
expressed in HEK 293 cells (Human cell line)
conjugado
horse radish peroxidase (HRP)
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
recombinant monoclonal
forma
lyophilized solid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
(alpaca), Alpaca
técnica(s)
ELISA: 1:4000-1:10000
western blot: 1:4000-1:10000
tamanho
0.1 mL
cor
colorless
Isotipo
VHH
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The biological family Camelidae comprises camels (one-humped Camelus dromedarius and two-humped Camelus bactrianus), llama (Lama glama and Lama guanicoe), and vicugna (Vicugna vicugna and Vicugna pacos). Camelidae contain two kinds of IgG in serum: conventional antibodies (IgG1) containing two light chains and two heavy chains (composed of the VH, CH1, hinge, and CH2 and CH3 domains) and two types of homodimeric heavy-chain antibodies (HCAbs), IgG2 and IgG3, which comprise only H chains: each H chain contains a VHH, hinge, and CH2 and CH3 domains. The smallest intact functional antigen-binding fragment of HCAbs is the single-domain VHH, also known as a nanobody(Nb). Alpaca is also called Vicugna pacos. Alpaca IgG contains IgG1a, IgG1b, IgG2b, IgG2c and IgG3.
Especificidade
Isotype: Rabbit IgG
Imunogênio
Embalagem
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3